Learn More
Edelstahlsphären, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals
26.00 € - 65.02 €
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Stainless Steel
Aussehen Spheres
Summenformel Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MDL-Nummer MFCD00148499
Form Kugeln, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11305959
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042019.KM
25 Pc. Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11315959
Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
042019.KN
100 Pc.
65.02 €
100 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Stainless Steel
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
Kugeln, 2 mm (0.08 Zoll) Durchmesser
Spheres
MFCD00148499
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
H317-H351:Kann allergische Hautreaktionen verursachen.Verdacht auf krebserregende Wirkung.
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Edelstahlsphären, 2 mm (0.08 in.) Durchmesser, Thermo Scientific Chemicals