Learn More
Gardco GEFAESS ZUR DICHTEBESTIMMUNG
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
Beschreibung
- Cups with tare weights let you use your pan balance for specific gravity measurements.
- Tare weights are adjusted to within ±0.2 grams of cup weight (0.1 gram for 8.32 mL cups).
- Use these precision-made stainless steel cups with your laboratory balance to determine specific gravity or pounds per gallon.
- Simply tare balance to cup weight, then weigh cup filled with sample.
- Cups have a 0.5% volume tolerance.
- Order cups for U.S. Standard or British Standard determinations.
- All cups meet MIL STD 45662A and are NIST-traceable.
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 100 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Laborwaagen. |
Material | Edelstahl |
Anzahl pro Karton | Gehäuse 1Pack |
Zertifizierungen | MIL STD 45662A and NIST-traceable |
Zertifizierung/Konformität | MIL STD 45662A und NIST-rückführbar |
Form | Zylindrisch |
Höhe (metrisch) | 7.8 cm |
Produkttyp | Specific Gravity Bottle |
Höhe (angloamerikanisch) | 3,1 in. |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Gardco GEFAESS ZUR DICHTEBESTIMMUNG >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur