Learn More
Usbeck Laborgeraete™ Spatelmesser aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8006522
Click to view available options
Länge (metrisch):
190 mm
230 mm
255 mm
320 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
100 mm
130 mm
150 mm
200 mm
Conditionnement:
1 Stück
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10630483
Marque: Usbeck Laborgeraete™ 3501
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Spécification
Menge 1 Packungen
Produkttyp Spatelmesser
Länge (metrisch) Sägeblatt 100 mm
Griffmaterial Holz
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 190 mm
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis