Learn More
RETSCH Ersatzmesser aus Edelstahl
Rotiert im Zentrum des Grindomixer GM 200 Mahlbehälters. Die Retsch™ Ersatzklinge aus Edelstahl führt abhängig von der Rotationsrichtung eine Größenreduzierung oder Feinmahlung durch. Die Klingen werden indirekt durch einen leistungsstarken 900 W-Motor angetrieben.
Marke:  RETSCH 02.446.0047
Artikelnummer. 11229969
  • 282.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Zwei scharfe, robuste Messer rotieren in der Mitte des Mahlbehälters. Die Größenreduzierung ist abhängig von der Rotationsrichtung und wird von der stumpfen Seite (Vorzerkleinerung) oder der scharfen Seite (Feinmahlung) erzielt. Die Messer werden indirekt von einem leistungsstarken 900 W-Motor angetrieben. Eine vorwählbare Drehzahl, die elektronisch gehalten wird, gewährleistet eine optimale Anpassung an Erfordernisse der konkreten Anwendung sowie reproduzierbare Mahlergebnisse.
  • Anwendungen sind Zerkleinerung, Homogenisierung und Mischung
  • Anwendungsbereiche: Landwirtschaft, Biologie, Lebensmittelindustrie, Medizin/Pharmazie
  • Zuführbares Material: weich, mittel-hart, elastisch, wasser-/fett-/ölhaltig, trocken, faserig
  • Größe Zufuhr: 40 mm
  • End-Feinheit: < 300 μm
  • Material Mahlwerkzeug: Edelstahl/Titan
  • Material Messerbefestigung: PVDF
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzmesser
Zerkleinerung, Feinschliff, Homogenisierung und Vermischung von Zufuhrgrößen bis 40 mm
1 Sekunde bis 3 Minuten
Mit Standarddeckel: 1.000 ml
Mit Reduktionsdeckel: 500 ml
Mit Schwerkraftdeckel: 400 bis 800 ml
Grindomix GM 200 Messermühle
Edelstahl, Titan