Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF55, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke:  Memmert™ UF55B02072
Artikelnummer. 17589445
  • 87.15 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 13-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zubehör
  • Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
  • Gefertigt aus Edelstahl
  • Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Spezifikation
UF55 Ofen
Auffangschale
Edelstahl
Rand: 15 mm
Name des Produkts
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für UF55, 15 mm > Kann verwendet werden mit: UF55