Learn More
Memmert™ Untere Einschub-Tropfschale aus Edelstahl für SN260plus, 15 mm
Nicht perforierte Einschub-Tropfschalen aus Edelstahl.
Marke: Memmert™ SN260plusE29726
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01200kg
Beschreibung
- Zubehör
- Kann die Temperaturverteilung beeinflussen
- Gefertigt aus Edelstahl
- Felgenhöhe: 15 mm
Spezifikation
Sterilisator SN260plus | |
Auffangschale | |
Rand: 15 mm | |
Edelstahl |