Learn More
Kinematica™ Edelstahlsieb für Polymix™ MFC 90 D Mühle
Je nach Probe können durch Schleifen mit zwei oder mehr Sieben mit immer kleineren Lochgrößen noch feinere Ergebnisse erzielt werden.
Marke:  Kinematica™ 35095050
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10713454
  • 180.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Sieb
PX MFC 90 D
Edelstahl
5 mm
Name des Produkts
Kinematica™ Edelstahlsieb für Polymix™ MFC 90 D Mühle > Siebgröße: 5 mm