Learn More
Kinematica™ Edelstahlsieb für Polymix™ MFC 90 D Mühle
Je nach Probe können durch Schleifen mit zwei oder mehr Sieben mit immer kleineren Lochgrößen noch feinere Ergebnisse erzielt werden.
Marke: Kinematica™ 35095010
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
Sieb | |
Für PX-MFC / -90D | |
Edelstahl | |
1 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Kinematica™ Edelstahlsieb für Polymix™ MFC 90 D Mühle > Siebgröße: 1 mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur