missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ Schütteltablett aus Edelstahl

Artikelnummer. p-8009357
Click to view available options
Abmessungen (L x B):
300 x 450 mm
450 x 450 mm
Unit Size:
1 Stück
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 10049380

Brand: GFL Gesellschaft Fuer Labortec™ 3966

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
View alternative products

This item is not returnable. View return policy
Siehe auch Abbildungen Schüttelapparate 3006, 3017, 3018.

Aus Edelstahl Rostfrei, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.

Typ 3950: 330/330mm, für Schüttelapparate 3005 und 3006.

Typ 3966: 450/450mm, für Schüttelapparate 3011 / 3012, 3013 / 3014, 3015 / 3017, 3016 / 3018 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3031, Life Science / Mikrobiologie).

Typ 3980 (Abb. Schüttelapparat 3020): 670/537mm, für Schüttelapparate 3019 / 3020 (s. auch GFL Schüttelinkubator 3033, Life Science / Mikrobiologie).
Aus 3mm starkem, eloxiertem Aluminium, mit Lochraster zur Befestigung von Klammern für Erlenmeyer-Kolben und anderer Zusatzeinrichtungen.
Typ: 3966

Specifications

Produkttyp Tray
Material Stainless Steel
Abmessungen (L x B) 450 x 450 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Inkubationsschüttler 3031
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.