Learn More
Sampling Systems™ Schaber aus Edelstahl
Artikelnummer. p-7138930 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
232 mm
275 mm
Breite (metrisch):
75 mm
100 mm
Material:
Edelstahl
Edelstahl (316L)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15443954
Marke: Sampling Systems™ A656100
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Sampling Systems™ Edelstahl-Schaber sind ideal für hygienische Anwendungen.
  • Nutfrei
  • Konstruktion aus Edelstahl
  • Mattierte Oberfläche
Spezifikation
Produkttyp Schaber
Länge (metrisch) 232 mm
Material Edelstahl (316L)
Breite (metrisch) 100 mm