Learn More
Cole-Parmer™ Edelstahlschaufel
Artikelnummer. 11765009 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
1550 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11765009
Marke: Cole-Parmer™ 0721000
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Schaufel mit großem Fassungsvermögen eignet sich für allgemeine Labor- und Lebensmittelanwendungen. Cole-Parmer™ Edelstahlschaufel wird aus schwerem Edelstahl 304 gefertigt.
Edelstahl 304 bietet eine höhere Korrosionsbeständigkeit.
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1550 mL
Produkttyp Schaufel
Länge (angloamerikanisch) 7.5 in.
Material Edelstahl
Grifftyp Gerippt