missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Rogo Sampaic™ Skalpelle mit fester Klinge
Click to view available options
Länge (metrisch) Sägeblatt:
40 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Grifflänge von 100 mm
- Festklingenlänge beträgt 40 mm
- Lieferung in 10er-Packungen
Specifications
Specifications
| Klingenmaterial | Edelstahl |
| Länge (metrisch) Sägeblatt | 40 mm |
| Griffmaterial | Metall |
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction