Learn More
Fisherbrand™ Probenschöpfer aus Edelstahl
Die Probenahmekelle aus Edelstahl ermöglicht eine optimale Probenahme und Dispensierung mit einem einzigen Instrument. Die Fisherbrand™ Probenahmekelle aus Edelstahl für Labors verfügt über einen konischen Tauchbecher an der Seite und eignet sich für die meisten Flüssigkeiten.
74.75 € - 127.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer |
---|---|
Material | Edelstahl |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Grifftyp | Agrobazed |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11508122
|
Fisherbrand™
5092 |
10 ml |
74.75 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11538122
|
Fisherbrand™
5062 |
120 mL |
105.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 09-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11518122
|
Fisherbrand™
5082 |
60 mL |
127.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11548122
|
Fisherbrand™
5042 |
230 mL |
119.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11558122
|
Fisherbrand™
5072 |
300 ml |
110.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Labor-Probenschöpflöffel mit konisch zulaufendem Becherrand
- Edelstahl 304 Spezifizierung
- 18/8 nicht magnetische, glänzende Oberfläche
- Der Griff ist am Becher angeschweißt, um eine lange Lebensdauer und fugenlose Konstruktion zu gewährleisten
- Fugenlose Becher mit Ausguss
- Autoklavierbar
- Für die Verwendung mit den meisten Flüssigkeiten geeignet
- Entwickelt für die Probennahme und den Versand aus einer Hand
- Das Risiko der Kreuzkontamination wird verringert
Spezifikation
Probenehmer | |
Edelstahl | |
Autoklavierbar | |
Agrobazed |