Learn More
Buerkle™ Sicherheitsbehälter aus Edelstahl
Buerkle™ Sicherheitskanister aus Edelstahl bieten Sicherheit durch Flammschutz und Überdruck-Ventil.
1185.00 € - 1955.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Verschlusstyp | Zur Verwendung mit (Anwendung) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15360605
|
Buerkle™
2601-4010 |
10 l | Lasche, Druckbegrenzungsventil | Lagerung und Transfer |
1420.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15941602
|
Buerkle™
2601-6010 |
10 l | Lasche, Druckbegrenzungsventil | Lagerung und Transfer |
1955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 23-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17104165
|
Buerkle™
2601-4025 |
25 L | Lasche, Druckbegrenzungsventil | Lagerung |
1685.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15463375
|
Buerkle™
2601-5050 |
50 l | Schraubverschluss, Druckbegrenzungsventil | Lagerung |
1185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Sicherheitsbehälter zur Lagerung aus hochwertigem Edelstahl AISI 304 (1.4301) / AISI 316 Ti (1.4571) mit einer Seitendicke von 0,8 mm
- Der Schutz vor Explosionen durch Flammschutz und Überdruck-Ventil, Dichtungen aus PTFE, die Behälter haben eine hohe chemische Beständigkeit
- Die Druckwaage erfolgt ab ca. 0,3 bar
- Die konstante Belüftung kann über einen Kunststoffhebel auf dem Schraubverschluss eingestellt werden
Spezifikation
Edelstahl |