Learn More
Buerkle™ Sicherheitskannen aus Edelstahl
Für die sichere Dosierung und Handhabung kleinerer Mengen entzündlicher Flüssigkeiten. Explosionsschutz durch Flammschutz und Überdruck-Ventil. Die Behälter weisen einen hohen Grad an chemischer Beständigkeit auf. Kanne mit abnehmbarem Flammschutz im Füllanschluss und Überdruck-Ventil im selbstschließenden Ausguss zur Feindosierung (Druckausgleich von ca. 0,3 bar).
564.00 € - 651.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11921551
|
Buerkle™
2601-1001 |
1 l |
564.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15649293
|
Buerkle™
2601-1005 |
5 l |
651.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11931551
|
Buerkle™
2601-1002 |
2 l |
610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 28-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Edelstahl AISI 316 Ti (1,4571), 0,6 mm dick
- Versiegelungen aus PTFE
- Griff aus pulverbeschichtetem Aluminium
- Verschlussgewinde 1¼ in.
Spezifikation
Edelstahl |