Learn More
Bochem™ Stangen aus 18/10 Edelstahl
Artikelnummer. p-8005461
Click to view available options
Länge (metrisch):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Länge (metrisch) Stab:
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
1.500 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10509861
Marke: Bochem™ 5123
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Bochem™ Edelstahlstangen gewährleisten hohe Festigkeit bei Ihren Laborarbeiten.
  • Edelstahl
  • Robust
Spezifikation
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 1000 mm
Länge (metrisch) Stab 1000 mm
Durchmesser (metrisch) Stange Durchmesser 12
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stativbasis