Learn More
Fisherbrand™ Auffangschale aus Edelstahl für Analysesiebe
Zum Auffangen von Stoffen, die durch Fisherbrand™ Edelstahl-Analysesiebe gesiebt werden.
31.05 € - 31.20 €
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Typ | Siebempfänger |
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für Analysensieb mit 100 mm Durchmesser |
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11502583
|
Fisherbrand™
01/100SBW REC |
100mm |
31.20 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11517033
|
Fisherbrand™
01/200SBWREC |
200mm |
31.05 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Erhältlich mit Durchmessern von 100 und 200 mm
- Entspricht BS 410: Teil 1: 2000, ISO 3310: Teil 1:2000
Spezifikation
Je 1 | |
Siebempfänger | |
Edelstahl | |
Für Analysensieb mit 100 mm Durchmesser |