Learn More
RETSCH Steckrinnen aus Edelstahl
Marke:  RETSCH 03.729.0040
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10074731
  • 155.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Einfüllschacht zum Einschieben
Für Halter 75
Edelstahl
210 x 75/40 mm
210 mm
75/40 mm