Learn More
Bochem™ Löffelspatel, Standard, Edelstahl/PTFE beschichtet
Artikelnummer. p-8005013
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10515801
Marke: Bochem™ 3721
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Spoon Spatula
Außendurchmesser (metrisch) 4mm
Material Edelstahl/PTFE-Beschichtung
Länge (metrisch) 210 mm