Learn More
Bochem™ Löffelspatel, Standard, Edelstahl/PTFE beschichtet
Artikelnummer. 10146740
Click to view available options
Länge (metrisch):
210 mm
230 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10146740
Marke: Bochem™ 3722
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Menge Je 1
Produkttyp Spoon Spatula
Außendurchmesser (metrisch) 4mm
Material Edelstahl/PTFE-Beschichtung
Länge (metrisch) 230 mm