Learn More
Edelstahlpulver, -10 +20 Mesh, Typ 316-L, Thermo Scientific Chemicals
Marke:  Thermo Scientific Alfa Aesar 043458.36
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11315777
  • 86.70 € / 500 Gramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Grau
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt%
MFCD00148499
−10+20 Mesh
Stainless Steel powder, Type 316-L
1.57 g/mL
500 g
Pulver
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Dokumentation