Learn More
Edelstahlpulver, -10 +20 Mesh, Typ 316-L, Thermo Scientific Chemicals
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043458.A3
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Grau | |
Fe:Cr:Ni:Mo; 67.5:17:13:2.5 wt% | |
MFCD00148499 | |
−10+20 Mesh |
Stainless Steel powder, Type 316-L | |
1.57 g/mL | |
2 kg | |
Pulver |
RUO – Research Use Only