Learn More
Cole-Parmer™ Essentials Becher aus Edelstahl mit Ausgießer
Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Beschreibung
- Measure volumes easily with internal graduation markers
- Great for higher temperatures— withstand temperatures up to 650°F (182°C)
- Features easy grip handles for convenient pouring
- Beakers are graduated in mL and oz.
- Constructed of medium gauge 304 stainless steel
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (angloamerikanisch) | 1.3 gal. |
Außendurchmesser (angloamerikanisch) | 7 in. |
Außendurchmesser (metrisch) | 209,55 mm |
Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
Material | Edelstahl |
Höhe (angloamerikanisch) | 8.3 in. |
Höhe (metrisch) | 177,8 mm |
Max. Betriebstemperatur (angloamerikanisch) | 800.1°F |
Max. Betriebstemperatur (metrisch) | 426.7 °C |
Typ | Becher |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Customers who viewed this item also viewed.
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Essentials Becher aus Edelstahl mit Ausgießer >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur