Learn More
Kap-Uts Kulturröhrchenverschlüsse aus Edelstahl/Polypropylen
These Culture Tube Closures ensure the viability of microbiological cultures by protecting solid and broth media from excessive evaporation. They fit snugly on rimless culture tubes and flasks while allowing for gas exchange and ventilation.
Marke:  Kap-Uts 04500-01
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15215637
  • 790.00 € / 144 Stück
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Closures minimize evaporation while allowing necessary gas exchange.
  • Positive-grip closures of stainless steel or autoclavable polypropylene.
Spezifikation
Spezifikation
Verschluss für Kulturröhrchen
Edelstahl, Polypropylen
0.6 in.
Edelstahl
Autoklavierbar
144/Packung
16 mm