Learn More
Sampling Systems™ Edelstahl-Schere, spitz
Artikelnummer. 15889641 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
200 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt:
45 mm
100 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889641
Marke: Sampling Systems™ A364200
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Diese Edelstahlschere besteht aus hygienischem Edelstahl 420 mit Doppelpunkt-Punktdesign.
  • Polierte Oberfläche
  • Erhältlich in zwei Größen
  • Edelstahl420
Spezifikation
Länge (metrisch) 200 mm
Länge (metrisch) Sägeblatt 100 mm
Material Edelstahl (AISI 420)
Spitzenform Doppelpunkt