Learn More
IKA™ IKA Plattenstativ
Verwenden Sie dieses Plattenstativ mit den IKA Digitalen Magnetrührern. Das IKA™ Plattenstativ besteht aus einer robusten Edelstahl-Konstruktion und einer rutschfesten Folie.
Marke: IKA™ 0003160100
385.75 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24138" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Plattenständer zur Verwendung mit digitalen IKA-Magnetrührern.IKA™ Plattenständer verfügen über eine robuste Edelstahlkonstruktion und eine rutschfeste Folie.
- Durchmesser der Haltestange: 16 mm
- Maximale Beladung: 5 kg
- Abmessungen (T x B): 316 x 200 mm
Spezifikation
Edelstahl | |
16 mm | |
Rechtwinklig | |
Je 1 |
800 mm | |
Plattenstativ | |
Grau | |
5 kg |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Vertrags-Testlabor
Verwenden Sie den Aktionscode 24138 und sichern Sie sich große Rabatte auf Produkte für Ihre Analysen.Aktionscode: 24138Gültig bis zum: 2025-04-30
Tage
45Stunden
22Minuten
4Sekunden
14