Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. p-8006441 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Gehäusematerial:
Holz
Kunststoff
Unit Size:
1 Stück
Product Code. 11387450
Brand: Sartorius™ YCW41300
Only null left
Add to basket
Add to basket
Reference Line Gewichtstück aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat.
Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
  • Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 10 g