Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
100 mg
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Gehäusematerial:
Holz
Kunststoff
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Referenzliniengewicht aus Edelstahl, OIML Klasse F1, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
- Ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
| Material | Stainless Steel |
| Gehäusematerial | Holz |
| Masse | 2 kg |