Learn More
Sartorius™ F1 Zylindrisches Kalibriergewicht aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8006435 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Gewicht (metrisch):
1 g
10 g
10.000 g
100 g
1000 g
2 g
20 g
200 g
2000 g
5 g
50 g
500 g
5000 g
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10563451
Marke: Sartorius™ YCW513800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Gewährleisten Sie eine präzise Kalibrierungen und genaue Messungen. Das zylindrische Kalibriergewicht aus Edelstahl F1 von Fisherbrand™ ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer Nennmasse zwischen 1 g und 10 kg. Diese zylindrischen Gewichte entsprechen den Anforderungen der Klasse F1.
Zu den Referenzliniengewichten der Fisherbrand™ Serie gehören diese zylindrischen Standardgewichte. Sie bestehen aus langlebigem Edelstahl, entsprechen OIML Klasse F1 und dienen zur Verwendung mit Waagen der Klasse II.
  • Erhältlich in einem Nennmassenwertbereich von 2 bis 10,000 g
  • Ideal für die Qualitätssicherung nach ISO 9001 ff
    • Justierungs-, Prüf- und Kalibriergeräte für Waagen der Klasse II
    • Qualitätssicherung für Waagen mit weniger als 300,000 Schritten
    • Gewichte für die Kalibrierung und für die amtliche Kalibrierung anderer Gewichte der niedrigeren Klassen (F2, F3, M1, M2 und M3)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Zylindrisches Kalibriergewicht
Klassifikation OIML Klasse F1
Material Edelstahl
Gehäusematerial Kunststoff
Gewicht (metrisch) 100 g