Learn More
Fisherbrand™ Calibration weight Leaf E2 stainless
Sorgt für präzise Kalibrierung und Vergleichsmessungen. Das Fisherbrand™ zertifizierte E2-Draht Kalibriergewicht aus Spezialstahl ist ein hochpräzises Einzelgewicht mit einer nominalen Masse von 5 mg. Das Drahtgewicht entspricht den Anforderungen der Klasse E2 und ist nach ISO 17025 zertifiziert.
Marke: Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
Die Fisherbrand™ Serie von Referenzliniengewichten umfasst dieses Drahtmassenstandard- und Standardgewicht. Es besteht aus langlebigem, nichtmagnetischem , speziellem Stahl und entspricht der OIML-Klasse E2.- Zertifiziert für ISO17025-Anforderungen für den Einsatz in Test- und Kalibrierlaboren
- Erhältlich in einem Nennmassenwertbereich von 1 bis 10,000 g
- Ideal für die Qualitätssicherung nach ISO 9001 ff
- Justierungs-, Prüf- und Kalibriergeräte für Waagen der Präzisionsklasse I
- Hochpräzises Wiegen oder Durchführen von Vergleichsmessungen auf Waagen der Klasse I oder Messkomparatoren
- Qualitätssicherung für Waagen mit weniger als 1,000,000 Schritten
- Gewicht für die Kalibrierung und offizielle Kalibrierung von Gewichten der Klassen F 1 und F2
Spezifikation
Drahtkalibrierungsgewicht | |
B2 | |
Holz | |
8.0 kg/m3 |
ISO 17025 | |
Spezialstahl | |
5 mg | |
Je 1 |