Learn More
Sartorius™ Kalibriergewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E2, ohne DAkkS-Kalibrierzertifikat
Artikelnummer. p-8006430 Alle ansehen Sartorius Produkte
Click to view available options
Masse:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10309730
Marke: Sartorius™ YCW512800
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kalibriergewichte aus hochpoliertem Stahl, von 1 g bis 2 kg
  • Für alle Gewichte ist ein DKD Zertifkiat erhältlich.
  • Edelstahl, zylindrische Bauform
  • Bis 1kg in Kunststoffdose, ab 2kg im Holzetui
  • Typ: 100 g
  • Toleranz: 0,15mg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gehäusematerial Kunststoff
Masse 100 g