Learn More
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E1, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat
Marke:  Sartorius™ YCW521-02
788.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10012251
  • 810.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
Holz
200 g
Name des Produkts
Sartorius™ Reference Line Gewicht aus Edelstahl, OIML Klasse E1, mit DAkkS-Kalibrierzertifikat > Masse:200g