Beschreibung
- Nach Nuffield
- Steril
- Edelstahl
- Rundes, gebogenes Ende und Schaufelende
- Nuffield-Spatel, 140mm, Edelstahl
- Geliefert in 10er-Standardpackungen
Spezifikation
10 Packungen | |
Autoklavierbar | |
Spatel | |
-196°bis +550 °C | |
140 mm |
Steril | |
Ein rundes gebogenes Ende, das andere Ende ist ein Löffel | |
Für sterile Anwendungen | |
Edelstahl |