Learn More
Buerkle™ Novartos Uno Pharma-Zonensammler aus Edelstahl
Alle ansehen Bürkle Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
600 mm
1000 mm
1400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Probeneinsätze sind passgenau und leicht austauschbar.
- Einsätze sind in Volumina von 0 bis 4,0 ml erhältlich.
- Die Eintauchtiefen können leicht an der lasergravierten Tiefenskala abgelesen werden
- Edelstahl nach AISI 316L (1.4404)/AISI 316Ti (1.4571)
- Nutfrei und handpoliert
- 25 mm Ø
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Novartos Uno Pharma Zonenprobenehmer |
| Material | Edelstahl (V4A) |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Beschreibung | Unit-Dose-Sampling |
| Röhrchenmaterial | Edelstahl (V4A) |
| Grifftyp | T-Form |
| Farbe | Silber |
| Zertifizierung/Konformität | FDA Richtlinien for Unit-Dose-Sampling |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lebensmittel |
| Außendurchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Mehr anzeigen |