Learn More
Macherey-Nagel™ Edelstahlnadeln 730152, VE = 12 Stück
Zur Verwendung mit Vakuumkammern
Marke:  Macherey-Nagel™ 730152
Artikelnummer. 10789172
  • 99.60 € / 12 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
CHROMABOND™ Vakuumverteiler für die gleichzeitige Vorbereitung von bis zu 12 Proben. Der Verteiler besteht aus einem rechteckigen Glasschrank mit einem Vakuummeter und einem Deckel aus Polypropylen, der die Säulen oder Kassetten aufnehmen kann. Die austauschbaren Ventile am Deckel ermöglichen bei Bedarf eine individuelle Vakuumsteuerung für jede Festphasenextraktionssäule. Der Schrank verfügt über ein variables Gestell mit austauschbaren Trennwänden, das eine Vielzahl von Gefäßen wie Reagenzgläser, Messkolben, Szintillationsfläschchen, Autosamplerfläschchen, Kunststofffläschchen usw. aufnehmen kann. Das Vakuum in der Kammer kann mit dem Steuerventil eingestellt und auf dem Messgerät abgelesen werden.
Spezifikation
Spezifikation
Vakuumkammer
Nadel
Edelstahl
12/Packung
Name des Produkts
Macherey-Nagel™ Edelstahlnadeln 730152, VE = 12 Stück > Kann verwendet werden mit:Für Vakuumkammern