Learn More
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Edelstahl
Artikelnummer. 15889221 Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Kapazität (metrisch):
45 mL
110 mL
190 ml
300 ml
370 mL
750 mL
1.000 ml
1300 mL
Durchmesser (metrisch):
25 mm
40 mm
Enthält:
3 Schlitze
3 Steckplätze, Flaschenadapter, eine Flasche
4 Schlitze
4 Steckplätze, Flaschenadapter, eine Flasche
5 Schlitze
5 Steckplätze, Flaschenadapter, eine Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15889221
Marke: Sampling Systems™ 1210K1500
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hergestellt aus robustem Edelstahl, eignet sich für die Probenahme von frei fließenden Pulvern, Granulaten und sogar leicht kohäsiven Pulvern. Der Sampling Systems™ Edelstahl-Probenehmer mit Entnahmeschlitzen auf mehreren Ebenen eignet sich zum Entnehmen von umfangreichen Proben aus mehreren Schichten eines Behälters.
  • Aus hochwertigem316L-Edelstahl
  • Querschnitt (Schichtkörper-Probe)
  • Geeignet für die Entnahme von Proben mit großem Volumen
Spezifikation
Produkttyp Probenehmer mit Schlitz
Material Edelstahl (316L)
Enthält 4 Schlitze
Kapazität (metrisch) 1.000 ml
Durchmesser (metrisch) 40 mm
Länge (metrisch) 1.500 mm