Learn More
Sampling Systems™ Mehrstufen-Probenehmer mit Schlitz aus Edelstahl
Alle ansehen Sampling Systems Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
300 mm
600 mm
1000 mm
1.500 mm
2000 mm
Kapazität (metrisch):
45 mL
110 mL
190 ml
300 ml
370 mL
750 mL
1.000 ml
1300 mL
Durchmesser (metrisch):
25 mm
40 mm
Enthält:
3 Schlitze
3 Steckplätze, Flaschenadapter, eine Flasche
4 Schlitze
4 Steckplätze, Flaschenadapter, eine Flasche
5 Schlitze
5 Steckplätze, Flaschenadapter, eine Flasche
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Aus hochwertigem316L-Edelstahl
- Querschnitt (Schichtkörper-Probe)
- Geeignet für die Entnahme von Proben mit großem Volumen
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Probenehmer mit Schlitz |
| Material | Edelstahl (316L) |
| Enthält | 3 Schlitze |
| Kapazität (metrisch) | 110 mL |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |
| Länge (metrisch) | 600 mm |