Learn More
Cole-Parmer™ Rührer-Propeller aus Edelstahl
Artikelnummer. 11789929 Alle ansehen Cole-Parmer Produkte
Click to view available options
Durchmesser (metrisch):
Bohrung: 10 mm
Bohrung:8 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator:
51 mm
76 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11789929
Marke: Cole-Parmer™ 0455250
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Verwenden Sie diese drei Flügelpropeller allein oder montieren Sie mehrere auf einer Welle für ein gründliches Schütteln. Die Rührerpropeller aus Edelstahl sind ideal für allgemeine Mischanwendungen geeignet.
  • Propeller aus elektropoliertem Edelstahl 316
Specifica
Durchmesser (metrisch) Bohrung:8 mm
Durchmesser (metrisch) Ventilator 51 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Allgemeine Rühranwendungen
Menge Je 1
Typ Propellerrührer
Material Edelstahl
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato