Learn More
Fisherbrand™ Edelstahl-Spatel, Chattaway, Mikro
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus winzigen Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway Spateln aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank.
21.15 € - 27.30 €
Spezifikation
Menge | 5 Packungen |
---|---|
Produkttyp | Chattaway-Spatel |
Breite (metrisch) | 4 mm |
Außendurchmesser (metrisch) | 1,6 mm (Zylinder) |
Material | Edelstahl |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11533482
|
Fisherbrand™
|
130 mm |
27.30 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11543482
|
Fisherbrand™
|
150 mm |
27.00 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11553482
|
Fisherbrand™
|
200 mm |
25.80 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11523482
|
Fisherbrand™
|
100 mm |
21.15 €
5 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
Beschreibung
- Aus Edelstahl gefertigt
- Mit dem gebogenen und abgerundeten Ende lassen sich Materialien aus Flaschen und Kolben abschaben und anheben
- Passt in enge Kolben und Flaschen mit einem Durchmesser von ≥4 mm
Spezifikation
5 Packungen | |
4 mm | |
Edelstahl |
Chattaway-Spatel | |
1,6 mm (Zylinder) |