Learn More
Fisherbrand™ Edelstahlspatel, Chattaway
Artikelnummer. 11523472 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Länge (metrisch):
150 mm
178 mm
200 mm
Packungsgröße:
5 Stück
Artikelnummer. 11523472
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Kratzen und Aufnehmen von Materialien aus Flaschen oder Kolben. Fisherbrand™ Chattaway Spateln aus Edelstahl sind nicht magnetisch und metallblank.
  • Hergestellt aus Edelstahl
  • Gebogenes, abgerundetes Ende zum Abschaben und -heben von Materialien in Flaschen und Kolben
Spezifikation
Menge 5 Packungen
Produkttyp Chattaway-Spatel
Breite (metrisch) 10 mm
Außendurchmesser (metrisch) 3,6 mm
Abmessungen (L x B) 178 x 10 mm
Material Edelstahl
Länge (metrisch) 178 mm