Learn More
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar
Bietet einen reproduzierbaren, sicheren Verschluss der Fläschchen
759.00 € - 1460.00 €
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Verschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) Verschluss | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
11737746
|
Fisherbrand™
11 06 2225 |
11 mm |
965.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11757746
|
Fisherbrand™
20 06 2229 |
20 mm |
1460.00 €
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
11747746
|
Fisherbrand™
13 06 2227 |
13 mm |
759.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
12686835
|
Fisherbrand™
32 06 2231 |
32 mm | N/A | |||||||
Beschreibung
- Edelstahl
- Sterilisierbar für Reinraumanwendungen
- Manuell
- Autoklavierbar
Spezifikation
Edelstahl |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Manuelle Bördelzange aus Edelstahl für Reinraum, einstellbar