Learn More
Hamilton™ Kundenspezifische Nadeln mit Luer-Lock-Metallansatz aus Edelstahl, Spitzentyp 2, 3 oder 4
Artikelnummer. 10443305
Click to view available options
Kanülen-Gauge:
10 G
12 G
13 G
14 G
15 ga.
16 G
22 s G
23 G
24 G
26 G
26 s G
27 G
28 G
33 G
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 10443305
Marke: Hamilton™ 774904
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Die Metallnabe bildet die stabilste Verbindung zur Nadel und eignet sich somit perfekt für wiederholtes Septumdurchstechen.
  • In verschiedenen Gauges erhältlich
  • Autoklavierbar
  • Metallnaben aus vernickeltem Messing
  • Kundenspezifische Länge
  • Kompatibel mit Luer-Lock (TLL)-Spritzen aus PTFE
  • Das Design wird durch eine Reihe universeller Normen gesteuert, die die Kompatibilität zwischen den Herstellern gewährleisten
  • Lieferbar in Packungen mit 6 Stück
Spezifikation
Material Stainless Steel
Kanülen-Gauge 13 G
Innendurchmesser (metrisch) 1.18 mm
Außendurchmesser (metrisch) 2.41 mm
Produkttyp Benutzerspezifische Luer-Lock-Nadel
Länge (metrisch) Kanüle 9,52 bis 304 mm
Art der Kanülenspitze 2, 3 oder 4
Zur Verwendung mit (Geräte) TLL-Spritzen und LT- oder TLL-Anschlüsse
Anschlusstyp Normkonus