Learn More
Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Edelstahl
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen. Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
Marke:  Cole-Parmer™ 41507-34
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15247776
  • 108.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 16-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Besonders langlebige Luer-Anschlussstücke für raue chemische Umgebungen.Cole-Parmer™ Luer-Anschlüsse aus Edelstahl lassen sich zur Reinigung leicht zerlegen.
  • Außerordentliche Haltbarkeit
  • Zur Reinigung zerlegbar
  • Ideal für raue chemische Umgebungen
  • Autoklavierbar
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
Aggressive chemische Umgebungen
Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde
Edelstahl
1 Packung
Luer-Anschluss
Name des Produkts
Cole-Parmer™ Luer-Anschlussstücke aus Edelstahl > Enthält: Luer-Anschluss (weiblich) x 1/4-28 UNF-Gewinde