Learn More
Buerkle™ Flüssigkeitssammler aus Edelstahl
Der Flüssigkeitssammler aus Edelstahl ist ein Probenehmer für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten. Einfache Handhabung mit Einhandbedienung. Mit Auslauftrichter für ein sicheres Befüllen der Probenflaschen. Material V4A (1.4404).
293.00 € - 323.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Probenehmer für Flüssigkeiten |
---|---|
Material | Edelstahl (V4A) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Beschreibung | Ein-Hand Bedienung |
Grifftyp | Daumenbedienung |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10546094
|
Buerkle™
5326-0001 |
50 mL | 46 mm |
293.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
11992468
|
Buerkle™
5326-0002 |
100 mL | 54 mm |
323.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
Probenehmer für dünnflüssige bis viskose Flüssigkeiten. Einfache Handhabung mit Einhandbedienung. Mit Auslauftrichter für ein sicheres Befüllen der Probenflaschen.
- Material V4A (1.4404).
Beim Flüssigkeits-Sammler mit Daumenöffnung wird zum Entleeren der Probe das Ventil mit dem Daumen geöffnet.
Beim Flüssigkeits-Sammler mit Aufsetzöffnung wird zum Entleeren der Probe das Ventil durch Aufsetzen auf dem Probengefäss geöffnet.
Spezifikation
Probenehmer für Flüssigkeiten | |
Autoklavierbar | |
Daumenbedienung | |
32 mm |
Edelstahl (V4A) | |
Ein-Hand Bedienung | |
Handhabung von dünnen bis viskosen Flüssigkeiten |