Learn More
Bochem™ Edelstahldeckel
Artikelnummer. 10139840
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
250 mm
270 mm
300 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10139840
Marke: Bochem™ 8350
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Bochem™ Edelstahldeckel zur Verwendung mit Edelstahlbehältern für 20, 25 und 100 Liter.
  • Edelstahl
  • Zur Verwendung mit Behältern
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 270 mm
Zur Verwendung mit (Geräte) Edelstahlbehälter
Material Edelstahl (18/10)