Learn More
Bochem™ Laborgefäß aus Edelstahl
Artikelnummer. p-8005458
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
2,5 l
3,5 L
5 L
6,5 L
8,5 L
15,5 L
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10666331
Marke: Bochem™ 8360
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hinweis:
Der Deckel ist separat erhältlich.
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 160 mm
Höhe (metrisch) Gehäuse 128H
Kapazität (metrisch) 2,5 l
Material Edelstahl (18/10)
Produkttyp Labortopf, 2,5 L