Learn More
Bochem™ Laborgefäß aus Edelstahl
Marke:  Bochem™ 8364
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10669852
  • 174.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 28-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Hinweis: Der Deckel ist separat erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
240mm
8,5 L
Labortopf, 8,5 L
Gehäuse 192H
Edelstahl (18/10)