Learn More
Bochem™ Labor Transportwagen 18/8 Stahl, mit 3 Etagen, 900x600x940mm
Click to view available options
Material:
Edelstahl
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Laborwagen |
| Abmessungen (L x B x H) | 900 x 600 x 940 mm |
| Höhe (metrisch) | 940 mm |
| Länge (metrisch) | 900 mm |
| Tragkraft (metrisch) | 120 kg |
| Material | Edelstahl |
| Breite (metrisch) | 600 mm |