Beschreibung
- Deckel mit Knopf.
- B/T/H: 300/150/100mm
Spezifikation
300 x 200 mm | |
15 mm | |
Edelstahl | |
200 mm | |
Rechteckig |
300 x 200 x 15 mm | |
300 mm | |
Gerätetablett | |
Je 1 | |
625 g |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl > Abmessungen (L x B x H):300 x 200 x 15mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur