Beschreibung
- Deckel mit Knopf.
- B/T/H: 500/200/80mm
Spezifikation
500 x 200 mm | |
80 mm | |
Edelstahl | |
200 mm | |
Je 1 |
500 x 200 x 80 mm | |
500 mm | |
Gerätetablett | |
Deckel | |
Rechteckig |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Katalogseite
DateigrößeVersion: 613.2 kB
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Bochem™ Instrumentenschale aus Edelstahl > Abmessungen (L x B x H):500 x 200 x 80mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur